Learn More
Beta sarcoglycan Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11936-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16839333
  • 131.19 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
Beta sarcoglycan
Polyclonal
Unconjugated
SGCB
43DAG, A3b, Beta sarcoglycan, Beta SG, LGMD2E, SGC, SGCB
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
24051, 6443, 680229
Antibody
IgG
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P82349, Q16585
SGCB
Beta sarcoglycan Fusion Protein Ag2533
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat