Learn More
Beta-Pseudouridin, TRC
Artikelnummer. 30135291
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135291 2.5 mg 2.50 Milligramm
30006038 25 mg 25 Milligramm
30005595 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135291 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8396052.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1445-07-4
Synonym 5-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedion∣5-(β-D-Ribofuranosyl)uracil∣5-Ribosyluracil∣NSC 162405∣Pseudouridin C-D-Pseudouridin∣ β∣ Pseudouridin-Uridin∣ ψ;
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 244.2
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 2.5 mg
Chemischer Name oder Material Beta-Pseudouridin