Learn More
Beta-Pinen 1000 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309488 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309488 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09010045IP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Pinene
CAS 127-91-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile beta-Pinene
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H16
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2(10)-Pinene (8CI), (±)-2(10)-Pinene, (±)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (±)-β-Pinene, 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, NSC 21447, NSC 406265, NSC 59190, Nopinen, Nopinene, PC 600, PC 600 (pesticide), Pseudopinen, Pseudopinene, Terebenthene, beta-Pinene, β-Pinene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
SMILES CC1(C)C2CCC(=C)C1C2
IUPAC-Name 6,6-Dimethyl-4-methylidenbicyclo[3.1.1]heptan
Solvent or Matrix Isopropanol
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Menge 5 x 1 mL
Formelmasse 136.1252 g/mol