missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta-Nikotinamid-Mononukleotid, TRC

Artikelnummer. 17942685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17942685 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17942685 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN40776525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1094-61-7
Summenformel C11 H15 N2 O8 P
Molekulargewicht (g/mol) 334.22
Synonym Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-, inner salt, 3-Carbamoyl-1-β-D-ribofuranosylpyridinium hydroxide, 5'-phosphate, inner salt (6CI,7CI), Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-, hydroxide, inner salt, Pyridinium, 3-carbamoyl-1-β-D-ribofuranosyl-, hydroxide, 5'-(dihydrogen phosphate), inner salt (8CI), NMN, NMN (mononucleotide), Nicotinamide mononucleotide, Nicotinamide ribonucleoside 5'-phosphate, Nicotinamide ribonucleotide, Nicotinamide ribotide, β-D-NMN, β-NMN, β-Nicotinamide mononucleotide
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]Methylwasserstoffphosphat
SMILES NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide mononucleotide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H15N2O8P/c12-10(16)6-2-1-3-13(4-6)11-9(15)8(14)7(21-11)5-20-22(17,18)19/h1-4,7-9,11,14-15H,5H2,(H3-,12,16,17,18,19)/t7-,8-,9-,11-/m1/s1
Formelmasse 334.0566
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.