Learn More
Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-Monokaliumsalz, ca. 90 %
Artikelnummer. 11455907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455907 0.5 g 0.50 Gramm
11445907 0.1 g 0.10 Gramm
11435907 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24450.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68141-45-7
Summenformel C21H27KN7O17P3
Molekulargewicht (g/mol) 781.50
MDL-Nummer MFCD00148915
InChI-Schlüssel JQHQOSOHVPEASS-QYZPTAICSA-M
Synonym nadp monopotassium salt
PubChem CID 131675654
IUPAC-Name potassium 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-({[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-3-(phosphonooxy)oxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(oxido)phosphoryl]oxy}methyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ⁵-pyridin-1-ylium
SMILES [K+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2OP(O)(O)=O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monopotassium salt
Schmelzpunkt ∼175°C (decomposition)
Menge 0.5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 781.5
Reinheit (%) ∼90%