Learn More
Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434739 5 g 5 Gramm
15424739 1 g 1 Gramm
15444739 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62337.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.87 CHF
    196.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 22.22 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.43 g/mol
NAD+, Free Acid is a major electron acceptor molecule in biological oxidation reactions. It is also used as a catalyst intermediate and several enzymes in a multistep system, known as enzyme cycling,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Freie NAD+-Säure ist ein wichtiges Elektronenakzeptormolekül in biologischen Oxidationsreaktionen. Wird auch als katalysierendes Zwischenprodukt und für mehrere Enzyme in einem mehrstufigen System, bekannt als Enzymzyklierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 50 mg/ml
Hinweise
B-NAD ist sehr hygroskopisch und sollte mit Trockenmittel gelagert werden. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-84-9
Summenformel C21H27N7O14P2
Molekulargewicht (g/mol) 663.43
MDL-Nummer MFCD00150377
InChI-Schlüssel BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC-Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]-[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 3584133
Merck Index 14,6344
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 50mg/ml
Formelmasse 663.43
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver