Learn More
beta-Naphthol-Violett, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11475687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475687 250 g 250 Gramm
11455687 10 g 10 Gramm
11465687 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24279.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Beta-Naphthol-Violett weist antiseptische Eigenschaften auf und wird bei der Synthese bestimmter Azofarbstoffe und Antioxidantien für Gummi verwendet. Es kann auch für den Nachweis des Eisenions verwendet werden, das die beta-Naphthol-violette Lösung grün macht.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7143-21-7
Summenformel C16H9N3Na2O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 497.36
MDL-Nummer MFCD00021457
InChI-Schlüssel QMNPQXAVQXMXTD-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 44135658
IUPAC-Name Dinatrium;-Hydroxy-4-[(4-Nitrophenyl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C3=C(C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C=C(C2=O)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Naphthol Violet
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 497.37
Geruch Odorless
Menge 250 g