Learn More
Beta-Naphthoflavon, TRC
Artikelnummer. 30480115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30480115 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480115 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN369015100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Naphthoflavone
CAS 6051-87-2
Summenformel C19 H12 O2
Menge 100 mg
Synonym 1H-Naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phenyl-, 5,6-Benzoflavone (6CI,7CI), 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one, BNF, NSC 136015, β-Naphthoflavone
InChI-Formel InChI=1S/C19H12O2/c20-16-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-17-11-10-13-6-4-5-9-15(13)19(16)17/h1-12H
SMILES O=C1C=C(Oc2ccc3ccccc3c12)c4ccccc4
IUPAC-Name 3-Phenylbenzo[f]chromen-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 272.3
Formelmasse 272.0837