Learn More
Beta-Methylphenethylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | beta-Methylphenethylamine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3 |
| Formelmasse | 135.1048 |
| Reinheit (%) | >95% |