Learn More
Beta-Mangostin, TRC
Artikelnummer. 30476422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476422 1 mg 1 Milligramm
30472892 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30476422 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1638951MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20931-37-7
Summenformel C25 H28 O6
Molekulargewicht (g/mol) 424.49
Synonym 1,6-Dihydroxy-3,7-dimethoxy-2,8-bis(3-methyl-2-butenyl)-9H-xanthen-9-one
IUPAC-Name 1,6-Dihydroxy-3,7-Dimethoxy-2,8-bis(3-Methylbut-2-Enyl)Xanthen-9-One
SMILES COc1cc2Oc3cc(O)c(OC)c(CC=C(C)C)c3C(=O)c2c(O)c1CC=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Mangostin
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H28O6/c1-13(2)7-9-15-18(29-5)12-20-22(23(15)27)24(28)21-16(10-8-14(3)4)25(30-6)17(26)11-19(21)31-20/h7-8,11-12,26-27H,9-10H2,1-6H3
Formelmasse 424.1886