Learn More
Thermo Scientific Chemicals Beta-Lipotropin (1-10), Schwein
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Porcine |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 951.03 |
| Produkttyp | beta-Lipotropin (1-10), porcine |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Glu-Leu-Ala-Gly-Ala-Pro-Pro-Glu-Pro-Ala |
Nur für Forschungszwecke