Learn More
Beta-Estradiol ist durch Digitonin ausfällbar. MP Biomedicals
Artikelnummer. 11498020 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11498020 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11498020 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210165601
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beta-Estradiol
Namenshinweis Ausfällbar durch Digitonin.
CAS 50-28-2
Summenformel C18H24O2
Menge 1 g
Synonym estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
InChI-Schlüssel VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
IUPAC-Name (8R,9S,13S,14S,17S)-13-Methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,17-diol
Molekulargewicht (g/mol) 272.388
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
Formelmasse 272.4