Learn More
Thermo Scientific Chemicals Beta-D-thioglucose Natriumsalz, 97 %
Artikelnummer. p-7043282
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15438359
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66838.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10593-29-0 | C6H11NaO5S | 218.199 g/mol
beta-D-Thioglucose sodium salt, is used in research and to treat rheumatoid arthritis. The biological mechanism is unknown. 1-Thio-β is often used as a carrier molecule for cell uptake of markers, polymers, and nanoparticles, and potentially useful synthetic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Beta-D-Thioglucose-Natriumsalz, wird in der Forschung und zur Behandlung von rheumatoider Arthritis verwendet. Der biologische Mechanismus ist unbekannt. 1-Thio-β wird häufig als Trägermolekül für die Zellaufnahme von Markern, Polymeren und Nanopartikeln und potenziell nützlichen synthetischen Reagenzien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10593-29-0
Summenformel C6H11NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 218.199
MDL-Nummer MFCD00061630
InChI-Schlüssel VKPBZIVFRYLHPT-WNFIKIDCSA-M
Synonym sodium glucopyranosyl sulphide, glucothiose, sodium 2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-thiolate, 1-thio-beta-d-glucose sodium salt, beta-d-thioglucose, 1-, a-d-glucosylthiose, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-sodiosulfanyl oxane-3,4,5-triol, sodium 2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl sulfanide, 1-thio-, a-d-glucose sodium salt, 1-beta-d-glucosylthiose
PubChem CID 11413308
IUPAC-Name Natrium;(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-Thiolat
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)[S-])O)O)O)O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-D-Thioglucose sodium salt
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 218.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver