Learn More
Beta-D-Galaktose-Pentaacetat, TRC
Artikelnummer. 30179331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179331 5 g 5 Gramm
30179277 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179331 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG1557655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4163-60-4
Summenformel C16H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 390.34
IUPAC-Name (3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl)Methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-D-Galactose Pentaacetate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
Formelmasse 390.1162