missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta-D-Galaktose-Pentaacetat, TRC

Artikelnummer. 30179277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179277 2.5 g 2.50 Gramm
30179331 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179277 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG1557652.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4163-60-4
Summenformel C16H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 390.34
IUPAC-Name (3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl)Methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material beta-D-Galactose Pentaacetate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
Formelmasse 390.1162
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.