Learn More
Beta-D-Allopyranose, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447429 250 mg 250 Milligramm
15437429 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447429 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66172.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7283-09-2
MDL-Nummer MFCD00063268
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-D-Allopyranose
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Farbe Weiß
Summenformel C9H10ClNO2
Menge 250 mg
Synonym 4-chlorophenyl dimethylcarbamate, p-chlorophenyl-n,n-dimethyl carbamate, 4-chlorophenyl n,n-dimethylcarbamate, dimethylcarbamic acid 4-chlorophenyl ester, n,n-dimethyl-4-chlorophenylcarbamate
InChI-Schlüssel QTILATGINOFTLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl) N,N-dimethylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
PubChem CID 350036
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver