Learn More
Beta-Chlormethylstyrol, TRC
Artikelnummer. 30355034
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30355034 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC442170100MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Chloromethylstyrene
CAS 2687-12-9
Summenformel C9H9Cl
Menge 100 mg
Synonym NSC 5599, Cinnamyl Chloride, 3-Phenylallyl Chloride, 3-Phenyl-2-propenyl Chloride, 3-Phenyl-2-propen-1-yl Chloride, 3-Chloroprop-1-en-1-ylbenzene, 3-Chloro-1-phenylpropene, 1-Chloro-3-phenyl-2-propene, (3-Chloro-1-propen-1-yl)benzene
InChI-Formel InChI=1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
SMILES ClC\C=C\c1ccccc1
IUPAC-Name [(E)-3-chlorprop-1-enyl]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 152.62