Learn More
Beta-Carotin, TRC
Artikelnummer. 17918334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17918334 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17918334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC184250100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7235-40-7
Summenformel C40 H56
Molekulargewicht (g/mol) 536.87
Synonym β-Carotene, all-trans- (8CI), (all-E)-1,1'-(3,7,12,16-Tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis[2,6,6-trimethylcyclohexene], BetaVit, Betacarotene, C.I. 40800, C.I. Food Orange 5, Carofertin, Carotaben, Caroten Base 35468, Carotene Base 80, Carotene Base 80S, Carotene Base 80SV, CoroCare, Cyclohexene, 1,1'-(3,7,12,16-tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis[2,6,6-trimethyl-, (all-E)-, Food Orange 5, KPMK, Lucaratin, Lucarotin, Lucarotin 10CWD/O, Lucarotin 20MCT, Lucarotin 30SUN, Lurotin, NSC 62794, Provatene, Provatenol, Rovimix β-carotene, Serlabo, Solatene, all-E-β-Carotene, all-trans-β-Carotene, β-Carotene
IUPAC-Name 1,3,3-Trimethyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-Tetramethyl-18-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)Octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-Nonaenyl]Cyclohexen
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Carotene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Formelmasse 536.4382