Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-Apo-oxytetracyclin, ‚als sek. Standard verwendbar‘
Artikelnummer. 10104920 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10104920 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10104920 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 257731000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beta-apo-oxytetracyclin (CAS-Nr. 18751-99-0) gehört zur Tetracyclin-Familie und ist ein Abbauprodukt von Oxytetracyclin.Diese Verbindung zeigt antibiotische Wirkung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Beta-Apo-Oxytetracyclin ist ein Abbauprodukt von Oxytetracyclin, das antibiotische Wirkung zeigt.
• Ähnlich wie seine Stammverbindung Oxytetracyclin kann Beta-Apo-Oxytetracyclin durch Bindung an die ribosomale 30S-Untereinheit auch die Proteinsynthese hemmen.
Anwendungen
•In Laborassays hemmt es das Wachstum aerober Schlammbakterien, Pseudomonas, Agrobacterium, Moraxella, Bacillus sowie Tetracyclin-resistente Stämme von E. coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Apo-oxytetracycline
CAS 18751-99-0
Schmelzpunkt 200.0°C to 204.0°C
Farbe Braun bis Gelbbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (as is,calculated)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C22H22N2O8
MDL-Nummer MFCD00062827
Menge 100 mg
Merck Index 10, 6846
Spezifische Drehung − 207.00
Synonym beta-apo-oxytetracycline, alpha-apo-oxytetracycline, alpha-apooxytetracycline, alpha-apoterramycin, beta-apo oxytetracycline, 2z-2-amino hydroxy methylidene-5-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1h-benzo f 2 benzofuran-1-yl-4-dimethylamino-6-hydroxycyclohexane-1,3-dione, 4-1,3-dihydro-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxonaphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxo-1-cyclohexene-1-carboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxohydrobenzo f isobenzofuranyl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-enecarboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1h-naphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution and ammonia
InChI-Schlüssel DRKMHDAKULCOKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C2C(OC(=O)C2=C(C3=C1C=CC=C3O)O)C4C(C(=C(C(=O)C4O)C(=O)N)O)N(C)C
IUPAC-Name 4-(4,5-Dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1H-benzo[f][2]benzofuran-1-yl)-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohexen-1-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 442.39
PubChem CID 54710410
Formelmasse 442.39
Reinheit (%) ≥97.0% (anhydrous and solvent free), ≥80 wt% (as is, calculated)(HPLC)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ß-Apo-oxytetracycline, ''can be used as secondary standard''
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.