Learn More
Novus Biologicals™ beta Amyloid Antibody (gantenerumab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
248.00 CHF - 1080.00 CHF
Spezifikation
Antigen beta Amyloid
Klon gantenerumab
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30047395
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28812-50ug
50 μg
248.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30045353
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28812-100ug
100 μg
379.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30047314
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28812-1mg
1 mg
1080.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
beta Amyloid Monoclonal antibody specifically detects beta Amyloid in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
beta Amyloid
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Alzheimers Research, Apoptosis, Cardiovascular Biology, Cell Cycle and Replication, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Abeta, Amyloid beta, beta-amyloid peptide
Amyloid Beta
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
gantenerumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P05067
351
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.