Learn More
Beta-Alanin, TRC
Artikelnummer. 30332276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332276 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332276 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6373205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beta-Alanine
CAS 107-95-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C3 H7 N O2
Menge 5 g
Synonym Beta-Alanine, β-Alanine, 2-Carboxyethylamine, 3-Aminopropanoic acid, 3-Aminopropionic acid, 3-Azaniumylpropanoate, Abufene, NSC 7603, Propanoic acid, 3-amino-, β-Aminopropanoic acid, β-Aminopropionic acid, ω-Aminopropionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
SMILES NCCC(=O)O
IUPAC-Name 3-Aminopropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
Formelmasse 89.0477
Reinheit (%) >95