missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta-Alanin-Ethylesterhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30382872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382872 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30382872 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46108310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material beta-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 4244-84-2
Summenformel C5H12ClNO2
Menge 10 g
Synonym β-Alanine ethyl ester hydrochloride (1:1), β-Alanine, ethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), 3-Aminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, 3-Aminopropionic acid ethyl ester hydrochloride, CarnoSyn, Ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, Ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, Ethyl β-alaninate hydrochloride, Ethyl β-alaninoate hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCOC(=O)CCN
IUPAC-Name Ethyl 3-aminopropanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
Formelmasse 153.0557
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.