Learn More
Beta-Alanin-Ethylesterhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11403507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403507 10 g 10 Gramm
11413507 50 g 50 Gramm
11423507 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17277.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4244-84-2 | C5H12ClNO2 | 153,61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4244-84-2
Summenformel C5H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
MDL-Nummer MFCD00012909
InChI-Schlüssel RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl beta-alaninate hydrochloride, h-beta-ala-oet.hcl, h-b-ala-oet hcl, h-beta-ala-oet hcl, h-?-ala-oet.hcl, b-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hcl
PubChem CID 458475
IUPAC-Name Ethyl 3-aminopropanoathydrochlorid
SMILES Cl.CCOC(=O)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Alanine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Beilstein 3559095
Menge 10 g
Formelmasse 153.61
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke