Learn More
Bestrophin-3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Bestrophin-3
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839984
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20443-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829984
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20443-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
BEST3 belongs to the bestrophin family of anion channels, which includes BEST1, the gene mutant in vitelliform macular dystrophy (VMD), and 2 other BEST1-like genes, BEST2 and BEST4. Bestrophins are transmembrane (TM) proteins that share a homology region containing a high content of aromatic residues, including an invariant arg-phe-pro (RFP) motif. The bestrophin genes share a conserved gene structure, with almost identical sizes of the 8 RFP-TM domain-encoding exons and highly conserved exon-intron boundaries. Each of the 4 bestrophin genes has a unique 3-prime end of variable length.
Spezifikation
Spezifikation
Bestrophin-3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q6H1V1, Q8N1M1
144453, 382427
Bestrophin-3 Fusion Protein Ag14255
Primary
-20°C
BEST3
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BEST3, Bestrophin 3, Bestrophin-3, VMD2L3
Best3
IgG
Antigen Affinity Chromatography