Learn More
SHOWA™ 892 Ungefüttert Viton™ Chemikalienbeständige Butylhandschuhe
Description
Chemikalien- und säurebeständige Handschuhe sind 12 in. lang und bieten Schutz vor stark korrosiven Säuren. Die Butylgummibeschichtung ist für die Handhabung aliphatischer und aromatischer Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol und Xylol ausgelegt.
- Mit Fluorelastomergummi verstärkt
- Butylgummibeschichtung
- Kohlenwasserstoffbeständig
- Undurchlässig
- Beständig gegen stark ätzende Säuren
- Der glatte Grifffläche sorgt für eine bessere Empfindlichkeit und ein besseres Tastvermögen
Specifications
Specifications
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | KAT. III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Ja |
| Material | Viton, Butyl |
| Größe | 8 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 12 mil |
| Dicke (metrisch) | 12 mm |
| Norm EN 388 | EN 388:1010X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | DFL |
| Show More |