Learn More
SHOWA™ Nitri-Solve™ 730 chemisch beständige, innen beflockte Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. p-137262
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
13167454 7 12 Paare
13187384 8 12 Paare
13184354 9 12 Paare
13174634 10 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 13167454 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 73007
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Made from a nitrile compound, the SHOWA™ 730 unsupported gauntlets are lightweight, flock-lined and resistant to a range of solvents, animal fats and other chemicals.
  • Nitrilformulierung
  • Innen beflockt für erhöhten Tragekomfort
  • Schützen die Hände vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abrieb
  • Die texturierte Oberfläche ermöglicht eine Griffsicherheit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Design für Bewegungsfreiheit und Komfort bei langem Tragen
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Geprägt mit der Größe für einfache Paarung nach dem Waschen
  • 15 mil dick, 13 Zoll Länge
  • Geeignet für Landwirtschaft, Automobil, Chemie, Reinigungsdienste, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas
  • Ungefütterte Version verfügbar: Fisher Teile-Nr. 11-395-30A-E (Größen 7-11)
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Kat. III, EN 420: 2003+A1:2009, EN 374-2:2003
Chlorinated Nein
Farbe Grün
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Norm EN 388 EN 388:2016 2001X
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fertigung, Nahrungsmittelverarbeitung, Spritzschutz bei Gefahrgütern, Laboratorien, Hausmeisterdienste, Malerei, Brennstoffverarbeitung und Raffinerien
Art der Handschuhstulpe Gerade
Grip Design Geschrüht
Auskleidungsmaterial Baumwollvelour
Auskleidung Gefüttert
Modell 730-07
Serie SHOWA™ 730
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 33 cm