Learn More
SHOWA™ Nitri-Solve™ 730 chemisch beständige, innen beflockte Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Nitrilformulierung
- Innen beflockt für erhöhten Tragekomfort
- Schützen die Hände vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abrieb
- Die texturierte Oberfläche ermöglicht eine Griffsicherheit bei nassen und trockenen Bedingungen
- Design für Bewegungsfreiheit und Komfort bei langem Tragen
- Gut geschütztes Handgelenk
- Geprägt mit der Größe für einfache Paarung nach dem Waschen
- 15 mil dick, 13 Zoll Länge
- Geeignet für Landwirtschaft, Automobil, Chemie, Reinigungsdienste, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas
- Ungefütterte Version verfügbar: Fisher Teile-Nr. 11-395-30A-E (Größen 7-11)
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 170-199 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE Kat. III, EN 420: 2003+A1:2009, EN 374-2:2003 |
| Chlorinated | Nein |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Größe | 10 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 15 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,38 mm |
| Mehr anzeigen |