Learn More
SHOWA™ 707D Chemical-Protection Nitrile Gloves
Click to view available options
Größe:
XS
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Passformgerecht
- Einfaches An- und Ausziehen
- Chemikalienbeständig
- Ölbeständig
- Wasserdicht
- Abriebfest
- Kohlenwasserstoffbeständig
- Undurchlässig
- Biologisch abbaubar
- Ergonomisch
- Bündchen mit Rollrand
- 100 % Nitril
- chloriert
- Texturierte Grifffläche
- Ohne Dichtungseinlage
- Eco Best Technology™ (EBT)
- Branchen: Chemie, Lebensmittel, Hausmeisterdienste, Labor, Bergbau, Pharmazeutik
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 170-199, ANSI/ISEA 105-2005 |
| Farbe | Blau |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Größe | XL |
| Dicke (angloamerikanisch) | 9 mil |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fertigung, Lebensmittelverarbeitung, Labore, Hausmeisterdienste, Farbanwendungen, Geflügelverarbeitung, leichte Wartung und Reinigung |
| Art der Handschuhstulpe | Gerollt |
| Grip Design | Rau |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Mehr anzeigen |