Learn More
SHOWA™ Butylhandschuhe
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Grip Design:
Glatt
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Spritzgegossene Butylkautschuk-Handschuhe mit höchster Permeationsbeständigkeit gegen Gas- oder Wasserdämpfe.
- Besondere Stärke in der Schnitt- und Durchstoßfestigkeit mit glatter oder rauer Oberfläche
- Leicht über den Chemikalienschutzanzug zu ziehen
- Gerollter Aufschlag
- Ohne Dichtungseinlage
- Stärke: 25 mil
- Länge: 36 cm (14 Zoll)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 388 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | KAT. III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Ja |
| Material | Butyl |
| Größe | 8 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 25 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,63 mm |
| Norm EN 388 | EN 388:2020X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| Mehr anzeigen |