Learn More
Thermo Scientific Chemicals BES-Natriumsalz, 99 %
Artikelnummer. 11955291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11955291 100 g 100 Gramm
11925291 25 g 25 Gramm
11935291 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11955291 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 439031000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66992-27-6 ∣ C6H14NO5S·Na ∣ 235.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66992-27-6
Summenformel C6H14NO5S·Na
Molekulargewicht (g/mol) 235.24
InChI-Schlüssel CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Synonym bes sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonate, n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane-1-sulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-, monosodium salt, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, sodium salt, bes na, bes sodium salt buffer, potassium c6h14no5s
PubChem CID 23671640
IUPAC-Name Natrium; 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonat
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BES sodium salt
Schmelzpunkt 155.6°C to 156.5°C
Farbe Weiß
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Formelmasse 235.24
Reinheit (%) 99%
Güte Ungraded
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • BES sodium salt