Learn More
BES, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472899
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15472899
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60061.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66992-27-6
Summenformel C6H14NNaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 235.23
MDL-Nummer MFCD00067425
InChI-Schlüssel CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23671640
IUPAC-Name Natrium; 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonat
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL