Learn More
Alfa Aesar™ BES, 0.5M buffer soln., pH 6.5
Click to view available options
Menge:
100mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BES buffer soln. |
| CAS | 66992-27-6 |
| Konzentration | 0.5M buffer soln. |
| pH | 6.5 |
| Menge | 100mL |
| Summenformel | C6H14NNaO5S |
| MDL-Nummer | MFCD00067425 |
| InChI-Schlüssel | CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC-Name | sodium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonate |
| Mehr anzeigen |