Learn More
Beryllium-Standardlösung (Spectro ECON), Chem Lab™
Artikelnummer. 11979022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11979022 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11979022 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL01.0217.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00 CHF
    23.85 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 40.15 CHF
    62% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Konzentration 1.000 μg/ml
Menge 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Beryllium standard solution 1000 µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid