Learn More
Beryllium-Standard für ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15265906 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15265906 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15265906 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLBE21BY
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Berylliumstandard für ICP/MS - Claritas PPT-Gütegrad
Namenshinweis ICP/MS
CAS 7440-41-7, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS Max. % 0.0, 2.0, 100.0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Beryllium-Standard
Physikalische Form Flüssigkeit
Summenformel Be
MDL-Nummer MFCD00134032
InChI-Schlüssel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Be]
Element Beryllium-Standard
IUPAC-Name Beryllium
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:33783
Güte Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1 µg/mL Beryllium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid