missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beryllium-Standard: Be @ 10000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™

Artikelnummer. 17957499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17957499 100 mL 100 Milliliter
17948249 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17957499 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTBEN100
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Beryllium-Standard: Be @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Beryllium
CAS 7440-41-7
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Beryllium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Be
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
InChI-Formel InChI=1S/Be
SMILES [Be]
IUPAC-Name Beryllium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 9.012
Menge 100 mL
Formelmasse 9,012 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.