missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beryllium-Standard: Be @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™

Artikelnummer. 30040639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30040639 200 g 200 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30040639 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOBE1000200G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Beryllium-Standard: Be @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Beryllium
CAS 7440-41-7
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Beryllium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Be
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
InChI-Formel InChI=1S/Be
SMILES [Be]
IUPAC-Name Beryllium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 9.012
Menge 200 g
Formelmasse 9,012 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.