missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Beryllium-Lösung für ICP/MS 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12947253

Beryllium-Lösung für ICP/MS 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™

Artikelnummer. p-7115356 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
50 ml, 50 Milliliter
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12947253

Marke: Fisher Chemical S 407 050

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.

Spezifikation

Lösung enthält HNO3
Konzentration 100 mg/l
Menge 50 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Beryllium (Be) 100mg/l in HNO3 2%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Beryllium-Lösung für ICP/MS 100 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt