Learn More
Beryllium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11381409
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11381409
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013848.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00134032
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium, plasma standard solution, Specpure™
Physikalische Form Flüssig
Summenformel Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Konzentration Be 1000 μg/mL
UN-Nummer UN3264
Menge 50 mL