Learn More
Beryllium Organometallie-Standards, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11985174 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11985174 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11985174 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. ORGBE82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.66 CHF
    71.78 CHF / 50 Gramm
    Sparen 20.88 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Be1000 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Berylliumöl-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-41-7, 64742-65-0
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Physikalische Form Fest
Summenformel Be
MDL-Nummer MFCD00134032
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [Be]
IUPAC-Name Beryllium
Solvent or Matrix Basisöl 75
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
Menge 50 g
ChEBI CHEBI:33783
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 ug/g Berillium in Base Oil 75
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: beryllium
Produkt nur für den Laborgebrauch