Learn More
Beryllium AA Standard: Be @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30040564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040564 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30040564 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGAABEN500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Beryllium AA Standard: Be @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Beryllium
CAS 7440-41-7
Verfahren AA/GFAA
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Beryllium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Be
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
InChI-Formel InChI=1S/Be
SMILES [Be]
IUPAC-Name Beryllium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 9.012
Menge 500 mL
Formelmasse 9,012 g/mol