Learn More
Berkshire™ 360 Isolator Cleaning System
Artikelnummer. 15428500 Alle ansehen Berkshire Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Isolator-Reinigungswerkzeug
Isolator-Reinigungswerkzeugbezug
Material:
Edelstahl, Aluminium, Aluminum
Gewirktes Polyester-Gummiband
Polyester-Vliesstoff, elastisch, Zellulose, Cellulose
Menge:
10/Packung
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
200 Stück
25 Stück
5 Packungen
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Material Menge unitSize
15428500 Isolator-Reinigungswerkzeug Edelstahl, Aluminium, Aluminum Je 1 1 Stück
15418500 Isolator-Reinigungswerkzeugbezug Gewirktes Polyester-Gummiband 10/Packung 5 Packungen
17543286 Isolator-Reinigungswerkzeugbezug Gewirktes Polyester-Gummiband 10/Packung 200 Stück
17503286 Isolator-Reinigungswerkzeugbezug Gewirktes Polyester-Gummiband 6/Packung 25 Stück
15438500 Isolator-Reinigungswerkzeugbezug Polyester-Vliesstoff, elastisch, Zellulose, Cellulose 10/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15428500 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. EC360.ICT.1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Quick, easy and efficient cleaning of isolators, biological safety cabinets, laminar flow hoods and other mini environments.
EasyClean 360 Isolator Cleaning Tool (17-987-360)
  • Durable, mirror finish, stainless-steel mop head swivels 360° for easy maneuverability
  • Head can be locked for 180° swivel
  • Triangular head shape allows for improved access in tight corners
  • Lightweight anodized aluminum handles (included) in two lengths: 14 in. (35cm) and 24 in. (61cm)
  • Quick-connect mechanism for easy handle attachment
  • Autoclavable (recommended maximum of 121°C for 30 min.)
  • Compatible for use in ISO Class 3/EU Grade A environments after sterilizing
Spezifikation
Produkttyp Isolator-Reinigungswerkzeug
Kopftyp Triangular
Sterilität Sterile
Länge (angloamerikanisch) Griff 14 in., 24 in.
Menge Je 1
Enthält 1 stainless steel mop head and 2 aluminum handles/case. Handles are 14” (35cm) and 24” (61cm)
Beschreibung Mop Head & Handles
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleaning of isolators, biological safety cabinets, laminar flow hoods and other mini environments.
Zertifizierung/Konformität ISO Class 3/EU Grade A
Material Edelstahl, Aluminium, Aluminum