Learn More
Berkshire™ 360 Isolator Cleaning System
Quick, easy and efficient cleaning of isolators, biological safety cabinets, laminar flow hoods and other mini environments.
Marke:  Berkshire™ EC360.ECST.20
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15418500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
EasyClean 360 ICT Sterile Knitted Polyester Elastic and Padded Covers (17-987-362)
  • Made from Berkshire’s SuperPolx™ 1200A 100% continuous filament knitted polyester material 
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom for superior giver, particle and residue performance
  • Non-shedding and low-linting cover per USP requirements
  • Stretch fabric and elastic edge for easy on/off with secure fit on mop head
  • Absorbent polyester knit is abrasion resistant; handles a wide range of cleaning solutions
  • Compatible for use in ISO Class 3/EU Grade A Environments
  • Sterile
Spezifikation
Spezifikation
Knitted Polyester Elastic Covers with Padded Cover, Sterile
EasyClean™ 360 Isolator Cleaning Tool
Cleaning of isolators, biological safety cabinets, laminar flow hoods and other mini environments.
Knitted polyester elastic
10 sterile knitted polyester elastic covers and 1 sterile knitted polyester padded cover/pack; 20 packs/case
Mop Covers
ISO Class 3/EU Grade A