Learn More
Uvex™ Bermuda Trousers 7426-Graphit
Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Größe:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Beskrivelse
- Material: 65 % Polyester, 40% Baumwolle ca. 245 g/m², Gewebe aus Twill
- Diese Hose ist nach physiologischen Gesichtspunkten optimiert
- Mit kontrastfarbigen Einsätzen für dauerhaftes Wohlbefinden und Bewegungsfreiheit.
- Bund mit Gummizug für eine optimale Passform, viele verschiedene Taschen bieten ausreichend Stauraum, sportlicher Stil, geeignet für die industrielle Wäsche
- Oeko-Tex Standard 100
- Größen: 42 – 66
- Pflegeanleitung: Bei 60 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: 1 Punkt, chemische Reinigung: P, Wäschetrockner: I Punkt, geeignet für Industriewäsche
Tekniske data
Tekniske data
| Größe | 60 |
| Geschlecht | Herren |
| Produkttyp | General Purpose Pants |
| Material | Cotton |
| Farbe | Grau |
| Knöchelform | Straight |
| Saumtyp | Taped |
| Anzahl Taschen | 6 |
| Verschlusstyp | Knöpfe; Reißverschluss |
| Einwegprodukt | Nein |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion