Learn More
Berkshire™ Super Polx™ 1200 Wischtücher
Artikelnummer. 12796035 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Verpackungsmenge:
150/Packung
600/Pk.
75 (Großpackung)
Packungsgröße:
12000 Stück
150 Stück
75 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge unitSize
12796035 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) 600/Pk. 12000 Stück
12807153 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 150/Packung 150 Stück
12817153 12 x 12 in. 75 (Großpackung) 75 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12796035 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. DR770040410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.20 CHF
    372.17 CHF / 12000 Stück
    Sparen 157.03 CHF
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 4 (Klasse 10)
  • Gewirkt aus hochwertigem 100 % Endlosfilament-Polyester
  • Kompatibel mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln
  • Chemikalienbeständig und mit geringer Ionenbildung
  • Reißfest für intensive Reinigungsarbeiten
  • Weiche Reinigungsfläche und Ränder für empfindliche Oberflächen
  • Gewaschen und verpackt in Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 (Klasse 10)
Bestellinformation
Basisgewicht: 145 g/m2.
† Großpackung.
Spezifikation
Produkttyp Cleanroom Wipe
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10 cm
Material Polyester Knit
Kompatibilität IPA, Acetone and other solvents
Flächengewicht 151
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/05, REACH
Kanten Knife cut
Abmessungen (L x B) 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) CD and DVD manufacturing operations
Verpackungsmenge 600/Pk.
Sterilität Non-sterile