Learn More
Berkshire™ Steril SatPax™ 1000 vorgetränkte Wischtücher
Artikelnummer. 18284589 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
18284589 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18284589 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. SSP100000124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.48 CHF
    529.11 CHF / 24 Stück
    Sparen 27.37 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
In jedem Fall wird ein Sterilitätszertifikat ausgestellt.
Zur Verwendung in ISO Bewerbungen für Klasse 5 (Klasse 100)
  • Hergestellt aus einem Vliesstoffgemisch aus 55 % Zellulose und 45 % Polyester, das mit Gammastrahlung auf ein Sterilitätssicherungsniveau von 10⁻⁶ sterilisiert wurde.
  • Vorgetränkt mit 70 % Isopropylalkohol/30 % deionisiertem Wasser zur Desinfektion oder Reinigung in einem Schritt.
  • Eine Chargennummer auf jeder Packung gewährleistet die Qualität und Rückverfolgbarkeit der jeweiligen Charge sowie die Sterilität.
Bestellinformation
Flächengewicht: 67,6 g/ m² . 30 C-gefaltete Blätter pro wiederverschließbarem, flexiblem Beutel.
Compliance
Es wurden Bioburden-Tests und Sterilitätsdosis-Audits durchgeführt, die den amerikanischen nationalen Standards ANSI/ISO/AAMI entsprechen.
Spezifikation
Produkttyp Vorgesättigte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22.86 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22.86 cm
Material Polyester-Zellulose
Flächengewicht 67.6
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/05, REACH
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in ISO Sterile Reinraumumgebungen der Klasse 5 und höher, Endreinigung von Oberflächen oder Produkten vor der Herstellung oder Verpackung
Sättigungslösung 70 % Isopropylalkohol, 30 % deionisiertes Wasser
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sterile SatPax 1000
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol