Learn More
Berkshire™ SatPax™ 670-R Vorbefeuchtete Scheibenwischer
Artikelnummer. 17887563 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
17887563 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17887563 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. SPX670R.001.12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.32 CHF
    408.09 CHF / 1 Stück
    Sparen 89.23 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vermeiden Sie Sprühflaschen und unkontrollierte Sättigungswerte.
  • Hochgesättigt mit Isopropylalkohol in Halbleiterqualität und deionisiertem Wasser
  • Preisgünstiges Vliesmaterial aus 55 % Zellulose und 45 % Polyester
  • Die wiederverschließbaren Beutel ermöglichen die einmalige Verwendung der Wischtücher und verhindern die Verdunstung.
  • Chargennummer auf jedem Beutel zur Rückverfolgbarkeit und Prozessverantwortlichkeit
  • Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
  • C-Faltstil
  • Größe: 23 x 28 cm (9 x 11 in.)
Spezifikation
Produkttyp SatPax™ 670-R Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22.86 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22.86 cm
Material Polyester-Zellulose
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum
Sättigungslösung Isopropylalkohol und entionisiertes Wasser