Learn More
Berkshire™ SatPax™ 1000 vorgetränkte Wischtücher
Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Behältertyp:
Wiederverschließbarer Beutel
Sättigungslösung:
70 % Isopropylalkohol, 30 % deionisiertes Wasser
Verpackungsmenge:
75/Packung
Packungsgröße:
800 Gramm
Beschreibung
- Vlieshydrogengewinkelt in 55 % Cellulose/45 % Polyester-Bauweise
- Vorgetränkt, um die Lagerung, Mischung und Dispensierung von Lösungsmitteln überflüssig zu machen – keine Spritzflaschen oder unkontrollierten Aufnahmemengen mehr
- Hergestellt mit Isopropanolalkohol und Umkehrosmose/deionisiertes Wasser wird auf 0.2μ m gefiltert – zwei verfügbare Sättigungskonzentrationen
Bestellinformation
Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln mit Chargennummern für Rückverfolgbarkeit und Kanisterspender mit perforierten Rollen für Popup-Komfort; Nachfüllpackungen für Kanister erhältlich. Basisgewicht: 67.6 g/cm2.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | IPA Wipe |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22,86 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 22,86 cm |
| Material | Polyester-Zellulose |
| Flächengewicht | 67.6 |
| Farbe | Weiß |
| Behältertyp | Wiederverschließbarer Beutel |
| Kanten | Messerschnitt |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Satpax 70% IPA/30% DI H2O
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol