Learn More
Berkshire™ Labx™170 Cleanroom Wipers
Artikelnummer. p-210146 Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
20000 Bögen
Artikelnummer. 17816643
Marke: Berkshire™ LB170090940
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For ISO Class 6 (Class 1000) applications
  • Made from 80% abaca and 20% wood pulp
  • Cleaner alternative to industrial tissues and wipers
  • Excellent for use as a wafer separator, wet bench liner, laboratory workmat, material packaging and blotter
  • Offer great sorptive capacity
  • Contain no surfactants and virtually no organic extractables
  • 100% biodegradeable
Bestellinformation
Basis weight: 17.6g/m2
Spezifikation
Produkttyp Labx™ 170 Reinraumtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22.86 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22.86 cm
Material Holzschliff
Extinktion Sehr saugfähig
Flächengewicht 17.6
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/05, REACH
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Reinraumanwendungen der ISO-Klasse 6
Zur Verwendung mit (Geräte) Leichtes Wafer-Separatormaterial, Abwischen von Kathetern, Herzventilen und anderen biomedizinischen Geräten, Reinigung von Laborgeräten