Learn More
Berkshire™ Labx™170 Cleanroom Wipers
Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
20000 Bögen
Beschreibung
- Made from 80% abaca and 20% wood pulp
- Cleaner alternative to industrial tissues and wipers
- Excellent for use as a wafer separator, wet bench liner, laboratory workmat, material packaging and blotter
- Offer great sorptive capacity
- Contain no surfactants and virtually no organic extractables
- 100% biodegradeable
Bestellinformation
Basis weight: 17.6g/m2
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Labx™ 170 Reinraumtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22.86 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 22.86 cm |
| Material | Holzschliff |
| Extinktion | Sehr saugfähig |
| Flächengewicht | 17.6 |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/05, REACH |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
| Mehr anzeigen |