Learn More
Berkshire™ Durx™ 670 Reinraumwischtücher
Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
8 x 7 in. (17.7 x 25.4 cm)
Verpackungsmenge:
1200/Packung
150/Packung
300/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
12000 Stück
150 Stück
Beschreibung
- Made from mechanically hydroentangled 55% cellulose/45% polyester; no secondary binders
- Steam autoclavable for use in aseptic areas
- Work well with IPA and other solvents
- Smooth, highly sorbent and durable; general-purpose wiper
- Low tendency to shed particles; low extractables
- Also available as wafer separators for horizontal wafer stacking
Bestellinformation
Basisgewicht: 67,6g/m2
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Cleanroom Wipe |
| Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
| Länge (metrisch) | 17.7 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Breite (metrisch) | 25.4 cm |
| Material | Polyester Cellulose |
| Kompatibilität | Common cleaning and disinfecting solutions |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Flächengewicht | 67.6 |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/05, REACH, USP |
| Mehr anzeigen |